Learn More
Ácido 4-bromobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414174 25 g 25 g
11424174 100 g 100 g
11434174 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12518.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-76-5 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
4-Bromobenzoic acid was used to study the metabolic fate of 2-,3-and 4-bromo benzoic acids in rat hepatocytes incubation using high temperature liquid chromatography. It was used in bromine-specific detection of the metabolites of 2-,3-and 4-bromobenzoic acid in the urine and bile of rats by inductively coupled plasma mass spectrometry. It is also used as an intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceutical, chemical intermediates and liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromobenzoico se utilizó para estudiar el destino metabólico de los ácidos 2-, 3- y 4-bromobenzoico en la incubación de hepatocitos de rata utilizando cromatografía líquida de alta temperatura. Se utilizó en la detección específica de bromo de los metabolitos de los ácidos 2, 3 y 4-bromobenzoico en la orina y la bilis de ratas por espectrometría de masas plasmáticas acopladas inductivamente. También se utiliza como intermediario para la síntesis de agroquímicos, productos farmacéuticos, productos químicos intermedios y cristales líquidos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua caliente. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-76-5
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD00002529
Clave InChI TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acid
PubChem CID 11464
ChEBI CHEBI:60698
Nombre IUPAC ácido 4-bromobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzoic acid
Punto de fusión 253°C to 258°C
Densidad 1.894
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1906923
Índice Merck 14,1408
Información de solubilidad Slightly soluble in hot water. Soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.