Learn More
Ácido 4-bromobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10376740
Marca: Thermo Scientific Acros 148701000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-76-5 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-76-5
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD00002529
Clave InChI TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acid
PubChem CID 11464
ChEBI CHEBI:60698
Nombre IUPAC ácido 4-bromobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 251°C to 256°C
Color Marrón rosáceo a Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrC6H4CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 351
Índice Merck 15, 1415
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.