Learn More
Tetrafluoroborato de 4-bromobencenodiazonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491687 5 g 5 g
11401697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25670.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 673-40-5 | C6H4BBrF4N2 | 270.82 g/mol
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 4-bromobencenodiazonio se utilizó en la preparación de electrodo Au(111) modificado en superficie, 1-(4′-bromofenil)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-eno.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 673-40-5
Fórmula molecular C6H4BBrF4N2
Peso molecular (g/mol) 270.82
Número MDL MFCD00011894
Clave InChI FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride
PubChem CID 2734810
Nombre IUPAC 4-bromobencenodiazonio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Punto de fusión ∼135°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.83
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate