Learn More
4-Bromo-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080618
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11439542 25 g 25 g
11449542 100 g 100 g
11459542 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11439542
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10212.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-70-0 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-70-0
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.06
Número MDL MFCD00000071
Clave InChI YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
PubChem CID 68503
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-m-xylene
Densidad 1.366
Punto de ebullición 212°C to 213°C
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.551
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza 97%