Learn More
4-Bromo-5-fluoropirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416897
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15416897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33994.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-bromo-5-fluoropirimidina es un importante intermedio orgánico. Se puede usar en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar alejado del aire, el calor, el agua/humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003706-87-3
Fórmula molecular C4H2BrFN2
Peso molecular (g/mol) 176.976
Número MDL MFCD09955612
Clave InChI PPJOFMHOVLXHPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 4-bromo-5-fluoro, 4-bromo-5-fluoro-1,3-diazine, 4-bromanyl-5-fluoranyl-pyrimidine, 4-bromo-5-fluoropyrimidine, 95+%
PubChem CID 44828535
Nombre IUPAC 4-bromo-5-fluoropirimidina
SMILES C1=C(C(=NC=N1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-5-fluoropyrimidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.98
Porcentaje de pureza 95%