Learn More
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11441850 1 g 1 g
11451850 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11441850
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27552.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224185-19-7
Fórmula molecular C7H5BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 234.02
Número MDL MFCD04039299
Clave InChI MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-3-fluoro-6-nitrotoluene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-methyl-5-nitro, 2-nitro-4-bromo-5-fluorotoluene, 4-bromo-5-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, pubchem3991, zlchem 1176, acmc-1ceig, ksc549i4p
PubChem CID 2779365
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluoro-4-metil-5-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(F)=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
Punto de fusión 59°C to 63°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.02
Porcentaje de pureza 98%