Learn More
Cloruro de 4-bromo-3-(trifluorometil)benzenosulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11915781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11915781 1 g 1 g
11925781 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442380010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 351003-47-9
Fórmula molecular C7H3BrClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 323.52
Clave InChI QCFIMBHKZZLZAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, bromo-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2778606
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-3-(trifluorometilo)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 30.0°C to 33.0°C
Densidad 1.8330g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.833
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.52
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.