missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 4-bromo-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %

Código de producto. p-7047611
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11358876 1 g 1 g
11368876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Product Code. 11358876 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19512.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 351003-47-9
Fórmula molecular C7H3BrClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 323.508
Número MDL MFCD03094391
Clave InChI QCFIMBHKZZLZAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, bromo-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2778606
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-3-(trifluorometilo)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Br

Specifications

Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densidad 1.833
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.52
Porcentaje de pureza 97%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.