Learn More
4'-Bromo-3'-(trifluorometil)acetanilida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
11408797 2.5 g 2.50 g
11418797 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11408797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19939.88
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 41513-05-7 | C9H7BrF3NO | 282.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41513-05-7
Fórmula molecular C9H7BrF3NO
Peso molecular (g/mol) 282.06
Número MDL MFCD00052361
Clave InChI AOHSBSXIGFIMNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, 5-acetamido-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl acetanilide, 4'-bromo-3'-trifluoromethyl acetanilide, n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acet amide, n1-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, pubchem2757, maybridge4_003018, buttpark 37\11-74
PubChem CID 697838
Nombre IUPAC N-[4-Bromo-3-(trifluorometil)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Punto de fusión 116°C to 119°C
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.07
Porcentaje de pureza 97%