Learn More
Ácido 4-bromo-3-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11402487 1 g 1 g
11412487 5 g 5 g
11422487 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11402487
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14302.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7697-28-1 | C8H6BrO2 | 214.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-28-1
Fórmula molecular C8H6BrO2
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD00039526
Clave InChI KWVXDZLVCISXIB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-bromo-m-toluic acid, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid, 4-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl, pubchem3807, 4bromo-3-methylbenzoic acid, 4-bromo-5-methylbenzoic acid, ksc379g0b
PubChem CID 82131
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC=C1Br)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylbenzoic acid
Punto de fusión 215°C to 218°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2356649
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%