Learn More
4-Bromo-3-metilbenzamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11322917 1 g 1 g
11332917 5 g 5 g
11342917 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11322917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16176.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 170229-98-8 | C8H8BrNO | 214.062 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170229-98-8
Fórmula molecular C8H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 214.062
Número MDL MFCD00672914
Clave InChI ZPFPOZMNEKPBIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide,4-bromo-3-methyl, pubchem3804, 4-bromo-3-methyl-benzamide, acmc-1c5o5, 4-bromanyl-3-methyl-benzamide
PubChem CID 7020869
Nombre IUPAC 4-bromo-3-metilbenzamida
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylbenzamide
Punto de fusión 177°C to 182°C
Cantidad 1 g
Beilstein 868074
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.06
Porcentaje de pureza 99%