Learn More
4-Bromo-3-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7031418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15465217 5 g 5 g
15475217 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15465217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32488.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121219-03-2 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121219-03-2
Fórmula molecular C6H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 190.999
Número MDL MFCD00051907
Clave InChI MRQYTJXVULSNIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-3-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-3-fluoro, pubchem1489, 4-bromo-3-flourophenol, 3-fluoro-4-bromo phenol, 3-fluoro-4-bromo-phenol, 4-bromo-3-fluoro phenol, 4-bromo-5-fluoro-phenol, acmc-209a9m
PubChem CID 2779153
Nombre IUPAC 4-bromo-3-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorophenol
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 98%