Learn More
4-Bromo-3-clorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11303267 1 g 1 g
11313267 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11303267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13801.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
4-Bromo-3-chlorophenol is used as a precursor in organic synthesis to prepare 4-(benzyloxy)-l-bromo-2-chlorobenzene by reaction with benzyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-3-clorofenol se utiliza como precursor en la síntesis orgánica para preparar 4-(benziloxi)-l-bromo-2-clorobenceno por reacción con bromuro de bencilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13631-21-5
Fórmula molecular C6H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 207.451
Número MDL MFCD00070744
Clave InChI FQEYHIPPYOSPLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromophenol, 2-chloro-4-hydroxybromobenzene, pubchem3597, acmc-1bvpq, 4-bromo-3-chloro-phenol, intermediates-zcf02051, ksc493i5n, 4-bromanyl-3-chloranyl-phenol
PubChem CID 7018182
Nombre IUPAC 4-bromo-3-clorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-chlorophenol
Punto de fusión 64°C to 68°C
Olor Phenol-like
Cantidad 1 g
Beilstein 3236445
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.46
Porcentaje de pureza 98%