Learn More
4-Bromo-3,5-dicloropiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15451899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451899 250 mg 250 miligramos
15431899 1 g 1 g
15441899 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64616.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343781-45-3
Fórmula molecular C5H2BrCl2N
Peso molecular (g/mol) 226.88
Número MDL MFCD06797978
Clave InChI LOKLQBZBVPYAQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-4-bromo-pyridine, pubchem21381, 4-bromo-3,5-dichloropyridin, 3,5-dichloro-4-bromopyridine, pyridine,4-bromo-3,5-dichloro, 4-bromanyl-3,5-bis chloranyl pyridine
PubChem CID 10680788
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-dicloropiridina
SMILES ClC1=CN=CC(Cl)=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,5-dichloropyridine
Punto de fusión 75°C to 76°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Beilstein 8760531
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.88
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido