missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7030898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15494417 1 g 1 g
15404427 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15494417

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31787.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 50824-04-9 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 50824-04-9
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.007
Número MDL MFCD05668981
Clave InChI PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometilo)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 82°C to 86°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.