Learn More
4-Bromo-2-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029097
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11425940
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26529.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7693-52-9 | C6H4BrNO3 | 218.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7693-52-9
Fórmula molecular C6H4BrNO3
Peso molecular (g/mol) 218.01
Número MDL MFCD00082540
Clave InChI CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
PubChem CID 24364
Nombre IUPAC 4-bromo-2-nitrofenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitrophenol
Punto de fusión 88°C to 91°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218
Porcentaje de pureza 98%