Learn More
4-Bromo-2-metoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11362716 2 g 2 g
11372716 10 g 10 g
11382716 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11362716
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08801.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7368-78-7 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7368-78-7
Fórmula molecular C7H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 203.035
Número MDL MFCD00051937
Clave InChI WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
PubChem CID 262234
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metoxifenol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methoxyphenol
Punto de fusión 32°C to 37°C
Punto de ebullición 129°C to 132°C (12 mmHg)
Olor Phenol-like
Cantidad 2 g
Beilstein 2045286
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.04
Porcentaje de pureza 98%