Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-etilbenceno-1-sulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| % mín. CAS | 95.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.57 |
| Porcentaje de pureza | 95% |