Learn More
4-Bromo-2-cloro-6-fluorofenol, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7027423
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11401187 1 g 1 g
11411187 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11401187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24163.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161045-79-0
Fórmula molecular C6H3BrClFO
Peso molecular (g/mol) 225.44
Número MDL MFCD01631476
Clave InChI QEYONPKSDTUPAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol,4-bromo-2-chloro-6-fluoro, pubchem2841, acmc-209dlz, intermediates-zcf02212, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-fluoro, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
PubChem CID 2773270
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-6-fluorofenol
SMILES OC1=C(F)C=C(Br)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.45
Porcentaje de pureza ≥97%