missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-cloro-3-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11414450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11414450 250 mg 250 miligramos
11424450 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11414450

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50055.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 916203-52-6
Fórmula molecular C5H2BrClIN
Peso molecular (g/mol) 318.336
Número MDL MFCD08060939
Clave InChI ALKCOVKKTNNOGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-209rcq, 2-chloro-3-iodo-4-bromopyridine, 4-bromo-2-chloro-3-iodo-pyridine, pyridine,4-bromo-2-chloro-3-iodo, 4-bromo-2-chloro-3-iodopyridine
PubChem CID 42553112
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-3-yodopiridina
SMILES C1=CN=C(C(=C1Br)I)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.34
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.