Learn More
4-Bromo-2,6-dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
11443484 10 g 10 g
11379419 25 g 25 g
11459562 50 g 50 g
11469562 250 g 250 g
4 options
Código de producto. 11443484
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10712.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24596-19-8 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24596-19-8
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.08
Número MDL MFCD00007826
Clave InChI QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 90549
Nombre IUPAC 4-bromo-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Punto de fusión 47°C to 52°C
Punto de ebullición 120°C (0.2 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 1936300
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline