Learn More
4-Bromo-2,5-dimethybenzeneboronic acid, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15490028 250 mg 250 miligramos
15480028 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15490028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53278.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130870-00-7
Fórmula molecular C8H10BBrO2
Peso molecular (g/mol) 228.88
Número MDL MFCD04115647
Clave InChI FUVZURQKCDUKIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,5-dimethylphenyl boronic acid, 4-bromo-2,5-dimethylboronic acid, 4-bromo-2,5-dimethyl-phenyl boronic acid, 4-bromo-2,5-dimethylbenzeneboronic acid, bromo-2,5-dimethylphenylboronic acid, 4-bromo-2,5-dimethylphenylboronicacid, acmc-209bjs, 4-bromo-25-dimethylphenylboronic acid, 2,5-dimethyl-4-bromophenylboronic acid, 4-bromo-2,5-dimethylphenyl boronicacid
PubChem CID 3775186
Nombre IUPAC Ácido (4-bromo-2,5-dimetilfenil)borónico
SMILES CC1=CC(B(O)O)=C(C)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,5-dimethybenzeneboronic acid
Punto de fusión 194°C to 202°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.88
Porcentaje de pureza 96%