Learn More
4-Bromo-2,5-difluorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11346639 5 g 5 g
11356639 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11346639
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26212.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 486424-36-6 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
4-Bromo-2,5-difluorophenol is used as a raw material in organic synthesis. Used in the synthesis allyloxy-based biphenyl liquid crystals with multiple lateral fluoro substituents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2,5-difluorofenol se utiliza como materia prima en síntesis orgánica y en la síntesis de cristales líquidos de bifenilos a base de aliloxi con múltiples sustituyentes fluorados laterales.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486424-36-6
Fórmula molecular C6H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 208.99
Número MDL MFCD04973751
Clave InChI BYZMZJIWCQTYSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,5-difluoro-4-hydroxybenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,5-difluoro, acmc-20amnw, phenol,4-bromo-2,5-difluoro, 4-bromanyl-2,5-bis fluoranyl phenol, 1-hydroxy-4-bromo-2,5-difluoro-benzene
PubChem CID 7018042
Nombre IUPAC 4-bromo-2,5-difluorofenol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,5-difluorophenol
Punto de fusión 51°C to 53°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.99
Porcentaje de pureza 99%