Learn More
4-Bromo-1-buteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Bromo-1-butene is used in the preparation of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid and largazole. It is also used in double alkylation of lactams followed by Grubbs ring-closing metathesis to yield gymnodimine. Further, it serves as a reagent in the preparation of dienehydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Bromo-1-buteno se utiliza en la preparación de ácido 4-(3-buteniloxi)benzoico y largazol. También se utiliza en la alquilación doble de lactamas seguida por la metátesis de cierre de anillo Grubbs para producir gimnodimina. Además, sirve como reactivo en la preparación de dienohidracidas.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, éter y etanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-butene |
| Densidad | 1.33 |
| Punto de ebullición | 98°C to 100°C |
| Temperatura de inflamación | 1°C (34°F) |
| Índice de refracción | 1.463 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1098377 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Miscible with water,benzene,ether and ethanol. |
| Mostrar más |