Learn More
4-Bromo-1,3-benzodioxol ,97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10009171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10009171 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10232972 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10009171
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC01710DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6698-13-1
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.019
Número MDL MFCD02681890
Clave InChI VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776189
Nombre IUPAC 4-bromo-1,3-benzodioxol
SMILES C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1, 3-benzodioxole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 4-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 4-bromo, 2,3-methylenedioxy-bromobenzene, 4-bromo-1,3-benzodioxol, methylene dioxy bromo-benzene, 1,3-benzodioxole,4-bromo, 4-bromanyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-yl bromide
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 97%