Learn More
Ácido 4-benciloxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11405787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
11405787 0.25 g 0.25 g
11485777 1 g 1 g
11495777 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11405787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24351.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio electrónico. También se utiliza en espectroscopía de HPLC y RMN.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146631-00-7
Fórmula molecular C13H13BO3
Peso molecular (g/mol) 228.054
Número MDL MFCD01075705
Clave InChI DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561
PubChem CID 2734314
Nombre IUPAC ácido (4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 193°C to 198°C
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.06
Porcentaje de pureza 97%