Learn More
4-Benziloxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10427560 100 g Frasco de vidrio 100 g
10716561 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10427560
Marca: Thermo Scientific Acros 154111000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4397-53-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00003387,MFCD01632880
Clave InChI ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxybenzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyloxy, 4-benzyloxy-benzaldehyde, 4-phenylmethoxy benzaldehyde, 4-benzyl-oxy benzaldehyde, wang aldehyde resin
PubChem CID 78109
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxibenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxybenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 74°C
Color Crema a amarillo
Punto de ebullición 197°C to 199°C (11.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 08, 73
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino