Learn More
4-Benziloxi-3,5-dimetilbenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026203
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11499567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22067.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144896-51-5 | C16H16O2 | 240.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144896-51-5
Fórmula molecular C16H16O2
Peso molecular (g/mol) 240.30
Número MDL MFCD00800683
Clave InChI GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzaldehyde, zlchem 1072, acmc-1bxy6, 3,5-dimethyl-4-benzyloxybenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-benzyloxy benzaldehyde, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde
PubChem CID 563557
Nombre IUPAC 3,5-Dimetil-4-fenilmetoxibenzaldehído
SMILES CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Densidad 1.1
Punto de ebullición 162°C to 163°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.586
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 95%