Learn More
4-Bencil-3-tiosemicarbazida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-bencil-3-tiosemicarbazida se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyl-3-thiosemicarbazide |
| Punto de fusión | 128°C to 131°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 2096431 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.26 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |