Learn More
4-Bencil-2-(clorometilo)morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2701483
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
10427262 1 g 1 g
10416774 5 g 5 g
10437262 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 10427262
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL01000DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 40987-25-5
Fórmula molecular C12H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 225.72
Número MDL MFCD02681886
Clave InChI GVWRZZNYCOTWNN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-benzyl-2-chloromethyl morpholine, 4-benzyl-2-chloromethyl-morpholine, 2-chloromethyl-4-benzylmorpholine, morpholine, 2-chloromethyl-4-phenylmethyl, pubchem12932, 3-chloromethyl-4-phenylmethyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl-morpholine
PubChem CID 2801562
Nombre IUPAC 4-bencil-2-(clorometilo)morfolina
SMILES ClCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyl-2-(chloromethyl)morpholine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.72
Porcentaje de pureza 97%