Learn More
Alfa Aesar™ 4-Anilino-1-metilpiperidina, 98 %
Código de producto. p-7029776
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11342319
Marca: Alfa Aesar™ H27276.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22261-94-5
Fórmula molecular C12H18N2
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD06408133
Clave InChI GXJSWUKLJQHQFZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89642
Nombre IUPAC 1-metil-N-fenilpiperidin-4-amina
SMILES CN1CCC(CC1)NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Anilino-1-methylpiperidine
Punto de fusión 82°C to 86°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-anilino-1-methylpiperidine, n-1-methylpiperidin-4-yl aniline, 4-piperidinamine,1-methyl-n-phenyl, 1-methyl 4-piperidyl phenylamine, acmc-20akdg, 4-piperidinamine, 1-methyl-n-phenyl, 4-anilino-1-methylpiperidin, 4-anilino-1-methyl-piperidine, n-1-methyl-4-piperidinyl aniline, 1-methyl-n-phenyl-4-piperidinamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.28
Porcentaje de pureza 98%