Learn More
4-Aminipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11387139 1 g 1 g
15403677 250 mg 250 miligramos
11397139 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11387139
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27367.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-54-8 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
4-Aminopyrimidine has been used in the preparation of 1:4-dihydro-4-imino-1-methylpyrimidine hydriodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-aminopirimidina se ha utilizado en la preparación de la hidriodida de 1:4-dihidro-4-imino-1-metilpirimidina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-54-8
Fórmula molecular C4H5N3
Peso molecular (g/mol) 95.105
Número MDL MFCD00006112
Clave InChI OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
PubChem CID 68958
ChEBI CHEBI:38616
Nombre IUPAC pirimidin-4amina
SMILES C1=CN=CN=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyrimidine
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminopyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Aminopyrimidine