Learn More
4-Aminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11489573 1000 g 1000 g
11499573 50 g 50 g
11409583 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11489573
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12405.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 504-24-5 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel. It has also been used as a drug, to manage some of the symptoms of multiple sclerosis. In the laboratory, 4-AP is a useful pharmacological tool in studying various potassium conductances in physiology and biophysics. Spinal cord injury patients have also seen improvement with 4-AP therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua (112 g/l a 20 grados centrígrados). Soluble en éter etílico, benceno. Ligeramente soluble en ligroina. Muy soluble en etanol. Soluble en metanol, acetona, tetrahidrofurano, isopropanol, acetonitrilo, N,N-dimetilformamida, dimetilsulfóxido y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-24-5
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.117
Número MDL MFCD00006439
Clave InChI NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
Nombre IUPAC piridin-4amina
SMILES C1=CN=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyridine
Punto de fusión 157°C to 161°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 273°C to 274°C
Temperatura de inflamación 164°C (327°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 1000 g
Número UN UN2671
Beilstein 105782
Índice Merck 14,3933
Información de solubilidad Soluble in water(112g/L at 20 deg C). Soluble in ethyl ether,benzene. Slightly soluble in ligroin. Very soluble in ethanol. Soluble in methanol,acetone,tetrahydrofuran,isopropanol,acetonitrile,N,N-dimethylformamide,dimethylsulfoxide,and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 98%