Learn More
4-Aminophthalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11488906 5 g 5 g
11498906 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11488906
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17051.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3676-85-5 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3676-85-5
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00041854
Clave InChI PXRKCOCTEMYUEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminophthalimide, 5-aminoisoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino, 5-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino-isoindole-1,3-dione, phthalimide, 4-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-benzo c azolidine-1,3-dione, 5-aminophthalimide
PubChem CID 72915
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES NC1=CC=C2C(=O)NC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophthalimide
Punto de fusión 289°C to 291°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%