Learn More
4-Aminobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10080173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10080173 25 g Frasco de vidrio 25 g
10522095 5 g Frasco de vidrio 5 g
10599603 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10080173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391450250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4403-71-8 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4403-71-8
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00075513
Clave InChI BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzylamine, 4-aminomethyl aniline, p-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 4-amino, 4-aminomethyl-phenylamine, 4-aminomethyl phenylamine, 4-aminobenzyl amine dihydrochloride, 4-amonobenzylae, p-aminobenzylamin, 4-amino benzylamine
PubChem CID 427814
Nombre IUPAC 4-(aminometil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.0780g/mL
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2C6H4NH2
Índice de refracción 1.6080 to 1.6100
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.078
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.