Learn More
4-aminoantipirina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. 10705171
Marca: Thermo Scientific Acros 103155000
Solicitar formato a granel o personalizado
4-aminoantipirina, 98 %, C11H13N3O, número CAS-83-07-8, 4-aminoantipireno, aminoantipirina, ampirona, 4-aminoantipirina, 4-aminofenazona, metapirazona, solnapirina-a, aminoazofeno, solvapirin-a, aminoantipirina, 25 g, (sol. ac. 5 %) transparente, 24,273, 100,0, 97,5, CHEBI:59026, marrón amarillento a amarillo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-07-8
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.25
Número MDL MFCD00003145
Clave InChI RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
Nombre IUPAC 4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoantipyrine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.5°C to 110.0°C
Color De marrón-amarillo a amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Pérdida por secado 1.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 24,273
Índice Merck 15,413
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad (5% in water) Clear
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminoantipyrine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.