Learn More
4'-aminoacetanilida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-55601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10219550 25 g Frasco de vidrio 25 g
10045720 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10219550
Marca: Thermo Scientific Acros 400600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-80-5 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-80-5
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00007853
Clave InChI CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
PubChem CID 31230
Nombre IUPAC N-(4-aminofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Aminoacetanilide
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 159.0°C to 165.0°C
Color Marrón a rosa
Punto de ebullición 267.0°C
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NHCOCH3C6H4NH2
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 405
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,freely soluble in alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Aminoacetanilide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.