Learn More
4-Amino-6-cloropirimidina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426867 1 g 1 g
15436867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33968.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14160-93-1
Fórmula molecular C5H4ClN3O
Peso molecular (g/mol) 157.56
Número MDL MFCD03789626
Clave InChI GOJNFUXEBVBARW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-formylpyrimidine, 4-amino-6-chloro-5-formyl-1,3-diazine, pubchem22541, 6-amino-4-chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 84230
Nombre IUPAC 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES NC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.