Learn More
4-Amino-6-cloro-1,3-bencenodisulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-6-chloro-1, 3-benzenedisulfonamide |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 260.0°C to 263.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Índice Merck | 15,2076 |
| Mostrar más |