Learn More
Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10029511 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10410964 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10255704 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10029511 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00679DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175278-22-5
Fórmula molecular C8H6F3NO3
Peso molecular (g/mol) 221.135
Clave InChI IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.13
Porcentaje de pureza 95%