Learn More
4-Amino-3-penten-2-ona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-penten-2-one |
| Punto de fusión | 36°C to 41°C |
| Punto de ebullición | 209°C to 213°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1209344 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.13 |
| Porcentaje de pureza | 96% |