Learn More
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-57108 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10457582 5 g Frasco de vidrio 5 g
10282652 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10457582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354260050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2374-03-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2374-03-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00017094
Clave InChI NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy, chembl1462, 2hdr, pubchem14418, 2-amino-5-carboxyphenol, intermediates-zcf02635, acmc-209g5k, 4-carboxy-2-hydroxyaniline
PubChem CID 137566
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 211°C to 215°C
Color Marrón a marrón amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 14, IV, 2075
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chcl3 and aq. ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.