Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-amino-3-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15479745 250 mg 250 miligramos
15459745 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15479745
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52349.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 819058-34-9 | C12H17BFNO2 | 237.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 819058-34-9
Fórmula molecular C12H17BFNO2
Peso molecular (g/mol) 237.08
Número MDL MFCD09033884
Clave InChI AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 17906172
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.08
Porcentaje de pureza 96%