Learn More
Ácido 4-amino-3,5-diclorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022282
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437197 5 g 5 g
11447197 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14982.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56961-25-2 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56961-25-2
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.02
Número MDL MFCD00017091
Clave InChI UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
PubChem CID 42061
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3,5-diclorobenzoico
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2805751
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 98%