Learn More
Clorhidrato de 4-amidinopiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11478893 1 g 1 g
11488893 5 g 5 g
11498893 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11478893
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11050.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 6345-27-3 | C6H8ClN3 | 157.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6345-27-3
Fórmula molecular C6H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 157.60
Número MDL MFCD00040385
Clave InChI IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
Nombre IUPAC piridina-4-carboximidamida; clorhidrato
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amidinopyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3562678
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza ≥98%