Learn More
Ácido 4-acetilfenoxiacético, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11350034
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11350034 5 g 5 g
11360034 25 g 25 g
11370034 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11350034
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00426.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-81-5
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00014363
Clave InChI KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
PubChem CID 74655
Nombre IUPAC ácido 2-(4-acetilfenoxi)acético
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylphenoxyacetic acid
Punto de fusión 172°C to 174°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1956136
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza ≥98%