missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-acetilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7026918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11450847 1 g 1 g
11460847 5 g 5 g
11470847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11450847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23234.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 149104-90-5 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 149104-90-5
Fórmula molecular C8H9BO3
Peso molecular (g/mol) 163.97
Número MDL MFCD01074667
Clave InChI OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid
PubChem CID 3702122
Nombre IUPAC ácido (4-acetilfenil)borónico
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 7869162
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.