Learn More
Éter de 4-acetil-4'-metoxidifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11372277 1 g 1 g
11382277 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11372277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09829.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54916-28-8
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.274
Número MDL MFCD00052928
Clave InChI ICXPZMQQZWKKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetyl-4'-methoxydiphenyl ether, 1-4-4-methoxyphenoxy phenyl ethanone, 1-4-4-methoxyphenoxy phenyl ethan-1-one, 4'-4-methoxyphenoxy acetophenone, 1-acetyl-4-4-methoxyphenoxy benzene, 1-4-4-methoxy-phenoxy-phenyl, maybridge1_003245, 4-acetyl-4'-methoxydiphenylether, 1-4-4-methoxy-phenoxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2777253
Nombre IUPAC 1-[4-(4-metoxifenoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Punto de fusión 56°C to 58°C
Punto de ebullición 198°C to 201°C (2 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 2115929
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza 97%