Learn More
Alcohol 4-acetamidobencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416267 1 g 1 g
15426267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33454.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16375-88-5 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16375-88-5
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00016868
Clave InChI XEYORFKUJZEQCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamidobenzyl alcohol, n-4-hydroxymethyl phenyl acetamide, 4-acetaminobenzyl alcohol, 4-acetamidobenzylalcohol, n-4-hydroxymethyl-phenyl-acetamide, p-acetaminobenzyl alcohol, acetamide, n-4-hydroxymethyl phenyl, 4-acetylamino benzyl alcohol
PubChem CID 152141
Nombre IUPAC N-[4-(hidroximetil)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(CO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzyl alcohol
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%