Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(9-carbazolilmetil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034598
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15489705 1 g 1 g
15499705 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15489705
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52285.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315281-51-6
Fórmula molecular C25H26BNO2
Peso molecular (g/mol) 383.298
Número MDL MFCD18827487
Clave InChI AKZHQKVQCWCVBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-9h-carbazole, 4-9-carbazolylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-9h-carbazole, 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbazole, amtb382, 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl-9h-carbazole
PubChem CID 71306542
Nombre IUPAC 9-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]carbazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C53
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(9-Carbazolylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.3
Porcentaje de pureza 95%